Manganèse ≥99.95% (base métaux), pièces irrégulières
Fournisseur: Thermo Scientific
36221.14 36221.22
36221.14EA 136 EUR InStock
36221.14 36221.22
Manganèse ≥99.95% (base métaux), pièces irrégulières
Manganèse
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Pieces Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011111
For vacuum deposition
Formule: Mn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011111
Numéro CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité