Cobalt ≥99.995% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11451.FYEA 696 EUR InStock
11451.FY
Cobalt ≥99.995% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Cobalt
Formule: Co
MW: 58,93 g/mol
Point d'ébullition: 2870 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1495 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
Merck Index: 12,02488
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité