Cobalt ≥99.95% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40182.FI 40182.GH
40182.FIEA 246 EUR InStock
40182.FI 40182.GH
Cobalt ≥99.95% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Cobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
MW: 58,93 g/mol
Point d'ébullition: 2870 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1495 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité