L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cobalt ≥99.995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
43226.QJ 43226.QK
43226.QJEA 184 EUR InStock
43226.QJ 43226.QK
Cobalt ≥99.995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
MW: 58.93 g/mol
Point d'ébullition: 2870
Point de fusion: 1495
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité