Cobalt ≥99.95% (base métaux), en fils, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43290.BU 43290.BQ
43290.BUEA 415 EUR InStock
43290.BU 43290.BQ
Cobalt ≥99.95% (base métaux), en fils, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Cobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
MW: 58,93 g/mol
Point d'ébullition: 2870 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1495 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité