Cobalt, en poudre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.12211.0100EA 102 EUR InStock
1.12211.0100 1.12211.9999
Cobalt, en poudre, Sigma-Aldrich®
Cobalt
Formule: Co
MW: 58,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 1493 °C
Molar Mass 58.93 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Boiling Point 2870 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité