Fer ≥99.995% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11500.DJ 11500.DO 11500.HF
11500.DJEA 814 EUR InStock
11500.DJ 11500.DO 11500.HF
Fer ≥99.995% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Fer
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.89g/mm MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
MW: 55,85 g/mol
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1535 °C
Densité: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité