Fer ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40494.FIEA 212 EUR InStock
40494.FI 40494.GH 40494.FF
Fer ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fer
Formule: Fe
MW: 55,85 g/mol
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1535 °C
Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
Merck Index: 13,05109
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité