Fer ≥99.5% (base métaux), poudre sphérique <10 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
00170.14 00170.30 00170.A1
00170.14EA 59.9 EUR InStock
00170.14 00170.30 00170.A1
Fer ≥99.5% (base métaux), poudre sphérique <10 µm
Fer
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey to brown UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1536 °C
Densité: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité