Fer ≥98%, en poudre, grade technique
Fournisseur: VWR Chemicals
24086.292EA 72.5 EUR InStock
24086.292
Fer ≥98%, en poudre, grade technique
Fer
Formule: Fe
MW: 55,85 g/mol
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1536 °C
Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité