Fer, en poudre
Fournisseur: Roth Carl
Attention
3718.1 3718.2
ROTH3718.1EA 54.9 EUR InStock
ROTH3718.1 ROTH3718.2
Fer, en poudre
Fer
Formule: Fe
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1536 °C
Densité: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité