Iridium dur ≥99.8% (base métaux), en feuilles, dur, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11426.FF 11426.FI
11426.FFEA 1510 EUR InStock
11426.FF 11426.FI
Iridium dur ≥99.8% (base métaux), en feuilles, dur, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈1.8g/25x25mm, Temper: as rolled MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Point d'ébullition: 5300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité