Iridium ≥99.8% (base métaux), en fils, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11430.BQEA 283 EUR InStock
11430.BQ 11430.BU
Iridium ≥99.8% (base métaux), en fils, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Iridium
Formule: Ir
MW: 192,22 g/mol
Point d'ébullition: 5300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité