Iridium ≥99.8% (base métaux), cartouche, Length: 6.0 mm (0.24 in), Ø 6.0 mm (0.24 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
44232.KGEA 3630 EUR InStock
44232.KG
Iridium ≥99.8% (base métaux), cartouche, Length: 6.0 mm (0.24 in), Ø 6.0 mm (0.24 in)
Iridium
Formule: Ir
MW: 192,22 g/mol
Point d'ébullition: 5300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité