Iridium 99.9% (sur base traces de métaux), en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
198095000 198090100
ACRO198095000EA 414 EUR InStock
ACRO198095000 ACRO198090100
Iridium 99.9% (sur base traces de métaux), en poudre
Iridium
Formule: Ir
Point d'ébullition: 4500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2450 °C
Densité: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,05098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité