Iridium ≥99.99% (base métaux), en poudre, Premion® -22 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
10746.03EA 881 EUR InStock
10746.03 10746.06
Iridium ≥99.99% (base métaux), en poudre, Premion® -22 mesh
Iridium
Formule: Ir
MW: 192,22 g/mol
Point d'ébullition: 4500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2443 °C
Densité: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité