Iridium ≥99.95% (base métaux), en poudre -60 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
12070.02 12070.04 12070.09
12070.02EA 441 EUR InStock
12070.02 12070.04 12070.09
Iridium ≥99.95% (base métaux), en poudre -60 mesh
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Point d'ébullition: 4500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2443 °C
Densité: 22.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité