Iridium, noir ≥99.8% (base métaux), en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12071.02EA 441 EUR InStock
12071.02 12071.09 12071.04
Iridium, noir ≥99.8% (base métaux), en poudre
Iridium
Formule: Ir
MW: 192,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité