Iridium ≥99.9% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39684.02 39684.04
39684.02EA 441 EUR InStock
39684.02 39684.04
Iridium ≥99.9% (base métaux), en poudre -325 mesh
Iridium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Molecular Formula: Ir Physical Form: Powder/Sponge UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Point d'ébullition: 4500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2443 °C
Densité: 22.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité