Nickel ≥99.8% (base métaux), poudre sphérique -300 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
10581.A3EA 555 EUR InStock
10581.A3 10581.36 10581.09 10581.22
Nickel ≥99.8% (base métaux), poudre sphérique -300 mesh
Nickel
Formule: Ni
MW: 58,69 g/mol
Point d'ébullition: 2371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1455 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité