Nickel ≥99.996% (base métaux), en poudre, Puratronic® -120 mesh (max. 0,05% C)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10674.14 10674.22 10674.36
10674.14EA 104 EUR InStock
10674.14 10674.22 10674.36
Nickel ≥99.996% (base métaux), en poudre, Puratronic® -120 mesh (max. 0,05% C)
Nickel
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
MW: 58,69 g/mol
Point d'ébullition: 2371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1455 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité