Nickel ≥99.994% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10931.G2 10931.G6 10931.H2
10931.G2EA 148 EUR InStock
10931.G2 10931.G6 10931.H2
Nickel ≥99.994% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Nickel
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité