Nickel ≥99.999% (base métaux), en poudre, Puratronic® (max. 100ppm C)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12966.14 12966.22 12966.A1
12966.14EA 172 EUR InStock
12966.14 12966.22 12966.A1
Nickel ≥99.999% (base métaux), en poudre, Puratronic® (max. 100ppm C)
Nickel
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Point d'ébullition: 2371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1455 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité