Nickel ≥99.99% (base métaux), pièces 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35482.36 35482.A3
35482.36EA 217 EUR InStock
35482.36 35482.A3
Nickel ≥99.99% (base métaux), pièces 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Nickel
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Thickness ≈0.5-1.5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
MW: 58,69 g/mol
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité