Nickel ≥99.98% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.01 mm (0.0004 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40673.G1EA 363 EUR InStock
40673.BW 40673.G1
Nickel ≥99.98% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.01 mm (0.0004 in)
Nickel
High temperature and corrosion resistant materials
Formule: Ni
MW: 58,69 g/mol
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité