Nickel, toile métallique 50 mesh, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40914.FL 40914.GT 40914.HB
40914.FLEA 60.9 EUR InStock
40914.FL 40914.GT 40914.HB
Nickel, toile métallique 50 mesh, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Nickel
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité