Nickel ≥99% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41785.H7 41785.I1
41785.H7EA 117 EUR InStock
41785.H7 41785.I1
Nickel ≥99% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Nickel
Form: ∼0.16g/m
Temper: soft
Formule: Ni
MW: 58,69 g/mol
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité