Nickel ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43310.G9 43310.G5
43310.G9EA 821 EUR InStock
43310.G9 43310.G5
Nickel ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Nickel
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈17.9g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité