Nickel ≥99.8% (base métaux), en poudre -150+200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44739.22 44739.36 44739.A3
44739.22EA 58.7 EUR InStock
44739.22 44739.36 44739.A3
Nickel ≥99.8% (base métaux), en poudre -150+200 mesh
Nickel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
MW: 58,69 g/mol
Point d'ébullition: 2371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1455 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité