Nickel, en poudre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12277.0250 1.12277.1000
1.12277.0250EA 85.7 EUR InStock
1.12277.0250 1.12277.1000
Nickel, en poudre, Sigma-Aldrich®
Nickel
Formule: Ni
Point d'ébullition: 2371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1455 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1453 °C
Molar Mass 58.69 g/mol
Bulk Density 1600 - 2600 kg/m3
Boiling Point 2832 °C
Density 8.90 g/cm3 (25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité