Palladium ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.025 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
11517.FF 11517.FI 11517.GH
11517.FFEA 121 EUR InStock
11517.FF 11517.FI 11517.GH
Palladium ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.025 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.2g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité