Self-Adhesive Bags with Indicator
Fournisseur: MEGRO GMBH & CO.
355030 355015 355035 355020
MEGR355030EA 49.9 EUR InStock
MEGR355030 MEGR355015 MEGR355035 MEGR355020
Self-Adhesive Bags with Indicator
Sachets Poches de stérilisation
Steri-bag without fold.
  • Self-adhesive transparent bags
  • Manual closable self-adhesive strip (19 mm wide)
  • With access opening for easy opening by peeling
With steam and EO-gas-indicator.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité