Palladium ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Premion®, Thickness: 1.0 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
12056.FF 12056.FI
12056.FFEA 2430 EUR InStock
12056.FF 12056.FI
Palladium ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Premion®, Thickness: 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈7.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité