Palladium ≥99.9% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.05 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
40730.G1EA 140 EUR InStock
40730.G1 40730.BW 40730.BU
Palladium ≥99.9% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.05 mm
Palladium
Microelectronics, contacts
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
Merck Index: 12,07121
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité