L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Palladium 99,95 Metals basis, foil_thin, Epaisseur: 0,0125 mm (0.0005 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
40744.FF 40744.FI
40744.FFEA 297 EUR InStock
40744.FF 40744.FI
Palladium 99,95 Metals basis, foil_thin, Epaisseur: 0,0125 mm (0.0005 in)
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.094g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Densité: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité