Palladium ≥99.95% (base métaux), éponge , -100/+325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42431.03 42431.06 42431.14
42431.03EA 358 EUR InStock
42431.03 42431.06 42431.14
Palladium ≥99.95% (base métaux), éponge , -100/+325 mesh
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Dark grey to black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,07121
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité