Palladium 99.99% (sur base traces de métaux), en poudre - 20 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
193690010 193690050 193690250
ACRO193690010EA 336 EUR InStock
ACRO193690010 ACRO193690050 ACRO193690250
Palladium 99.99% (sur base traces de métaux), en poudre - 20 mesh
Palladium
Formule: Pd
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité