Palladium ≥99.9% (base métaux), en poudre , -60 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43010.04 43010.09
43010.04EA 743 EUR InStock
43010.04 43010.09
Palladium ≥99.9% (base métaux), en poudre , -60 mesh
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Densité: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité