Palladium ≥99.95% (base métaux), en poudre APS 0,5-1,7 micron
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43715.03 43715.14 43715.06
43715.03EA 358 EUR InStock
43715.03 43715.14 43715.06
Palladium ≥99.95% (base métaux), en poudre APS 0,5-1,7 micron
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Tap density 2.4-5.0g/cm3, S.A. 0.7-2.0m2/g Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Densité: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité