L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Palladium 99, powder, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
MQ300
1.19225.0001 1.19225.0005
1.19225.0001EA 522 EUR InStock
1.19225.0001 1.19225.0005
Palladium 99, powder, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Palladium
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Densité: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1554 °C
Molar Mass 106.4 g/mol
Boiling Point 2200 - 2900 °C
Density 12.02 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité