Platine, noir 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
195210010 195210050
ACRO195210010EA 251 EUR InStock
ACRO195210010 ACRO195210050
Platine, noir 98%
Platine
Formule: Pt
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1772 °C
Densité: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,07689
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pt)
Specific surface area ≥25 m²/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité