Platine, en fils pour thermocouple ISA type R ou S de qualité standard, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Platinium
10288.BU 10288.BY 10288.CC
10288.BUEA 114 EUR InStock
10288.BU 10288.BY 10288.CC
Platine, en fils pour thermocouple ISA type R ou S de qualité standard, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Formula Weight: 195.08 Physical Form: ≈1.09g/m Density: 21.45G/CC Odour: Odourless Melting Point: 1768.4 deg C Boiling Point: 3825 deg C MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Point d'ébullition: 3825 °C
Point de fusion: 1768.4 °C
Densité: 21.45G/CC
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité