Platine ≥99.99% (base métaux), en poudre, Premion® -22 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
10672.01 10672.03 10672.06 10672.14
10672.01EA 125 EUR InStock
10672.01 10672.03 10672.06 10672.14
Platine ≥99.99% (base métaux), en poudre, Premion® -22 mesh
Platine
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Appearance: Silver-white Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité