Platine ≥99.997% (base métaux), en feuilles, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
12057.FFEA 1620 EUR InStock
12057.FF 12057.FI
Platine ≥99.997% (base métaux), en feuilles, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Platine
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité