Platine ≥99.997% (base métaux), en feuilles, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
12059.FF 12059.FI 12059.GH
12059.FFEA 514 EUR InStock
12059.FF 12059.FI 12059.GH
Platine ≥99.997% (base métaux), en feuilles, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Platine
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈1.34g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité