Platine, en feuilles, Premion®, Thickness: 1 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
12060.FIEA 0 EUR InStock
12060.FI 12060.FF
Platine, en feuilles, Premion®, Thickness: 1 mm
Platine
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité