Platine ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43276.BQ 43276.BY 43276.BU
43276.BQEA 227 EUR InStock
43276.BQ 43276.BY 43276.BU
Platine ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platine
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈16.8g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité