Platine, noir, aire grande surface
Fournisseur: Thermo Scientific
43838.03 43838.14 43838.06
43838.03EA 0 EUR InStock
43838.03 43838.14 43838.06
Platine, noir, aire grande surface
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 25.0-30.4m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Point d'ébullition: 4530 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1773 °C
Densité: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité