Rhodium ≥99.8% (base métaux), en feuilles 0.25 mm (0.01 in) thick
Fournisseur: Thermo Scientific
11522.FFEA 0 EUR InStock
11522.FF 11522.FI
Rhodium ≥99.8% (base métaux), en feuilles 0.25 mm (0.01 in) thick
Rhodium
Formule: Rh
MW: 102,9 g/mol
Point d'ébullition: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1960 °C
Densité: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
Merck Index: 12,08353
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité