Rhodium ≥99.8% (base métaux), en fils, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11575.BP 11575.BS
11575.BPEA 558 EUR InStock
11575.BP 11575.BS
Rhodium ≥99.8% (base métaux), en fils, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Rhodium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: ≈9.74g/m MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
Point d'ébullition: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1960 °C
Densité: 12.41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité